Learn More
Hirschmann™ Rotarus™ PKF 60-16-3
Hochwertiger einkanaliger Pumpenkopf der Serie PKF 60, der in Kombination mit stopfenlosen Röhrchen verwendet werden kann.
Marke: Hirschmann™ 951106060
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- 3 Walzen
- Für Röhrchen mit 1,6 mm Wandstärke
- Für die Verbindung zwischen Pumpenkopf und Pumpenantrieb ist nur eine Adapterplatte erforderlich
- Der Pumpenkopf der Förderstrom- und Volumenpumpenantriebe wird durch RFID-Technologie erkannt
- Eine einfache und einfache Beladung der Schläuche wird durch Entriegeln des Pumpenkopfes erreicht
- Der Pumpenkopf besteht aus langlebigem PPS, einem Hochleistungskunststoff mit sehr hoher Hitzebeständigkeit, hoher chemischer Beständigkeit und Haltbarkeit
Spezifikation
Ungefähr 5 % | |
Schwarz | |
Im Allgemeinen von 0,04 bis 2.150 ml/min pro Kanal | |
Polyphenylensulfid | |
106 mm | |
94 mm | |
Edelstahl 304 | |
PPS |
0,2 bis 500 l/min | |
54 x 94 x 106 mm | |
Pumpenantrieb und Schläuche | |
3 | |
54 mm | |
1 | |
Unsteril |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Hirschmann™ Rotarus™ PKF 60-16-3 > Farbe: Schwarz
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur