Learn More
Thermo Scientific™ Nunc™ Impfösen und Nadeln zum Einmalgebrauch
Diese einfach unterscheidbaren Impfösen und Nadeln zum Einmalgebrauch sind farbcodiert und werden aus ungiftigem (USP Klasse VI) Polystyrol präzisionsgeformt.
Marke: Thermo Scientific™ 251586
Beschreibung
Einfach zu unterscheidende, farbcodierte Thermo Scientific™ Nunc™ Impfösen und Nadeln zum Einmalgebrauch werden präzise aus ungiftigem (USP-Klasse VI) Polystyrol geformt, das für eine glatte Oberfläche der Impfösen sorgt. Die Thermo Scientific Nunc Produkte bestehen aus hochwertigen Kunststoffen und eignen sich für Biotechnologie-, Pharma- und Forschungslabore sowie für die Herstellung von Impfstoffen und Diagnose-Kits.
Eigenschaften:
- Gammasterilisiert—keine Notwendigkeit für Flammensterilisation
- Hydrophile Behandlung während des Herstellungsprozesses
- Flüssigkeitsanhaftende Eigenschaften verhindern ungewollt abfallende Tröpfchen
- Schlaufen in Größen von 10 und 1 μl erhältlich
- Erfüllen semiquantitative Standards zum Umgang mit Proben
- Kalibrierdokumente für jede Charge auf Anfrage
Spezifikation
Ja | |
Polystyrol | |
Blau | |
1000 Schachteln |
10 μl | |
Steril | |
Schleife; 10 Mikroliter; blau; 1000/Karton |
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
186194 | Bestrahlungszertifikat | 31/05/2025 | 251586 |
186194 | Konformitätsbescheinigung | 31/05/2025 | 251586 |
184221 | Konformitätsbescheinigung | 06/12/2024 | 251586 |
163540 | Konformitätsbescheinigung | 06/12/2024 | 251586 |
166501 | Konformitätsbescheinigung | 03/12/2024 | 251586 |
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke:
Jegliche Einschränkungen für den Käufer, das/die Produkt/e nur zu internen Forschungszwecken zu verwenden, gelten nicht für Produkte auf mit dieser Aussage verbundenen Webseiten.