Learn More
Applied Biosystems™ ROI & Background Calibration Kit, Fast 96-well
Zum Beibehalten Ihres Echtzeit-PCR-Intruments mit einem schnellem 96-Well Block.
Marke:  Applied Biosystems™ 4432638
Artikelnummer. 15870403
  • 568.00 CHF / 2 Stück
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
Nach dem Lampenwechsel sollte der Untersuchungsbereich (ROI) und der Hintergrund kalibriert werden.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Bei –20 °C ± 5 °C lagern
ViiA™ 7 Dx System, QuantStudio™ Dx
Hintergrund-Kalibrierungskit
Trockeneis
Spektralkalibrierung
Proprietäre Mischung
Schnell
Real Time PCR (qPCR)
2 x 96 well plates
qPCR
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
Applied Biosystems™ ROI & Background Calibration Kit, Fast 96-well > ROI & Hintergrundkalibrierungskit, Fast 96-Well