Learn More
Applied Biosystems™ ROI &-Hintergrund-Kalibrierungs-Kit, 96-Well
Das 96-Well ROI & Hintergrund-Kalibrierungs-Kit dient zur Wartung Ihres Echtzeit-PCR-Geräts mit 96-Well Standardblock
Marke:  Applied Biosystems™ 4432626
Artikelnummer. 15742357
  • 570.00 CHF / 2 Stück
Verfügbar ab: 23-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Das 96-Well ROI & Hintergrund-Kalibrierungs-Kit dient zur Wartung Ihres Echtzeit-PCR-Geräts mit 96-Well-Standardblock.
  • Nach dem Lampenwechsel sollte der Untersuchungsbereich (ROI) und der Hintergrund kalibriert werden.
  • Ausführliche Anweisungen zur Verwendung finden Sie im Benutzerhandbuch Ihres Geräts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Bei -20 °C ± 5 °C lagern
ViiA 7 Dx, QuantStudio Dx, QuantStudio 5 Dx, QuantStudio 7 Pro Dx
Real Time PCR (qPCR)
2 x 96-Well-Platten
Proprietäre Mischung
Hintergrund-Kalibrierungskit
Trockeneis
Spektralkalibrierung
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer2401177 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum27/01/2025 Catalog Number4432626
Chargennummer2402178 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum27/01/2025 Catalog Number4432626
Chargennummer2402179 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum26/01/2025 Catalog Number4432626
Chargennummer2403182 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum26/01/2025 Catalog Number4432626
Chargennummer2404183 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum26/01/2025 Catalog Number4432626
Name des Produkts
Applied Biosystems™ ROI &-Hintergrund-Kalibrierungs-Kit, 96-Well > 2 x 96-Well Platten