Learn More
MP Biomedicals™ RNase-Erase Dekontaminationsmittel
Entfernt RNase-Kontamination restlos von Oberflächen aus Glas und Kunststoff
113.00 CHF
Produkte 1
Produktcode Marke Volumen (metrisch) Verpackungsart Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Volumen (metrisch) Verpackungsart Preis Menge & Verfügbarkeit  
11421722
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
MP Biomedicals™
04821682
250 ml Sprühflasche
113.00 CHF
250 Milliliter
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 08-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Kein Backen von Glaswaren und keine Verwendung von DEPC erforderlich.
  • Hinterlässt keine Rückstände, die enzymatische Reaktionen hemmen könnten
  • Lieferung als gebrauchsfertige Formel
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
MP Biomedicals™ RNase-Erase Dekontaminationsmittel