Learn More
MP Biomedicals™ RNase-Erase Dekontaminationsmittel
Entfernt RNase-Kontamination restlos von Oberflächen aus Glas und Kunststoff
Marke:  MP Biomedicals™ 04821682
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11421722
  • 113.00 CHF / 250 Milliliter
Verfügbar ab: 10-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Kein Backen von Glaswaren und keine Verwendung von DEPC erforderlich.
  • Hinterlässt keine Rückstände, die enzymatische Reaktionen hemmen könnten
  • Lieferung als gebrauchsfertige Formel
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
250 ml
Sprühflasche
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
MP Biomedicals™ RNase-Erase Dekontaminationsmittel > 250 ml; Sprühflasche