Learn More
Epredia™ Gold Seal™ Rite-On™ mattierte Objektträger
Diese mattierten Objektträger, die aus gehärtetem, farblosem, korrosionsbeständigem Glas bestehen und an einem Ende für die einfache Kennzeichnung mattiert sind, lassen sich schnell und einfach beschriften.
1341.00 CHF
Spezifikation
Material | Glas |
---|---|
Precleaned | Ja |
Breite (metrisch) | 25 mm |
Farbe | Weiß |
Menge | 72 Slides/Box, 50 Boxes/Case |
Produktcode | Marke | Art der Ecken | Frosted | Dicke (metrisch) | Länge (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Art der Ecken | Frosted | Dicke (metrisch) | Länge (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15307940
|
Epredia™
K73050 |
90 ° | Ja | 1mm | 75 mm | N/A | ||||||
Beschreibung
Die mattierten Thermo Scientific™ Gold Seal™ Rite-On™ Objektträger, die aus gehärtetem, farblosem, korrosionsbeständigem Glas bestehen und an einem Ende für die einfache Kennzeichnung mattiert sind, lassen sich schnell und einfach beschriften.
- 3052-002 ist ein extra starker Objektträger
- Ein Ende ist mit einer 19 mm (3/4 in.) breiten Mattierung aus weißer Keramiktinte versehen
- Objektträger sind vorgereinigt und gebrauchsfertig
- Kartons können zur Objektträgeraufbewahrung umgefaltet werden
Spezifikation
Glas | |
25 mm | |
72 Slides/Box, 50 Boxes/Case |
Ja | |
Weiß | |
1 in. |