Allgemeine Beschreibung
Rifabutin ist eine Verbindung mit antibakterieller Aktivität, die am häufigsten gegen Mycobacterium tuberculosis eingesetzt wird
Rifabutin ist ein Derivat von Rifamycin S, dessen Wirkung auf dem Blockieren der RNA-Polymerase-Untereinheit beta (RpoB) beruht
Rifabutin ist ein Induktor sowie ein Substrat von CYP3A, einem Cytochrom-P450-Enzym
Anwendungen
Rifabutin kann in pharmakokinetischen Laborstudien und in Medikamenten-Hochdurchsatz-Screenings verwendet werden
Kann in Laborstudien zur Bestimmung von Arzneimittelresistenzmutationen verwendet werden, die in Stämmen von Mycobacterium tuberculosis vorhanden sind
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Rifabutin |
Prozentgehaltsbereich | 97.5% min. (HPLC) |
Verpackung | Glasflasche |
Menge | 1 g |
Formelmasse | 847 |
Reinheit (%) | 98% |
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
A0467861 | Analysenzertifikat | 25/01/2025 | 461210050,461210010 |
A0455727 | Analysenzertifikat | 25/08/2023 | 461210050,461210010 |
A0451198 | Analysenzertifikat | 02/05/2023 | 461210050,461210010 |
A0397475 | Analysenzertifikat | 14/12/2022 | 461210050,461210010 |
A0399461 | Analysenzertifikat | 14/12/2022 | 461210050,461210010 |