Learn More
Rifabutin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15731769
5 g
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Rifabutin, CAS-Nr. 72559-06 09, ist ein Breitband-Antibiotikum mit Aktivität gegen Mykobakterien sowie grampositive und gramnegative Bakterien.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Allgemeine Beschreibung
Rifabutin ist eine Verbindung mit antibakterieller Aktivität, die am häufigsten gegen Mycobacterium tuberculosis eingesetzt wird
Rifabutin ist ein Derivat von Rifamycin S, dessen Wirkung auf dem Blockieren der RNA-Polymerase-Untereinheit beta (RpoB) beruht
Rifabutin ist ein Induktor sowie ein Substrat von CYP3A, einem Cytochrom-P450-Enzym
Anwendungen
Rifabutin kann in pharmakokinetischen Laborstudien und in Medikamenten-Hochdurchsatz-Screenings verwendet werden
Kann in Laborstudien zur Bestimmung von Arzneimittelresistenzmutationen verwendet werden, die in Stämmen von Mycobacterium tuberculosis vorhanden sind
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 72559-06-9
Summenformel C46H62N4O11
Molekulargewicht (g/mol) 847.02
MDL-Nummer MFCD00866816
InChI-Schlüssel ATEBXHFBFRCZMA-VXTBVIBXSA-N
Synonym rifabutin, ansamycin, rifabutine, mycobutin, ansatipine, ansatipin, alfacid, rifabutina, rifabutinum, antibiotic lm 427
PubChem CID 57448257
IUPAC-Name (7S,9E,11S,12R,13S,14R,15R,16R,17S,18S,19E,21Z)-2,15,17-Trihydroxy-11-methoxy-3,7,12,14,16,18,22-heptamethyl-1'-(2-methylpropyl)-6,23,32-trioxo-8,33-dioxa-24,27,29-triazaspiro[pentacyclo[23.6.1.1⁴,⁷.0⁵,³¹.0²⁶,³⁰]tritriacontan-28,4'-piperidin]-1,3,5(31),9,19,21,25,29-octaen-13-ylacetatyl
SMILES CO[C@H]1\C=C\O[C@@]2(C)OC3=C(C)C(O)=C4C(=O)C(NC(=O)\C(C)=C/C=C/[C@H](C)[C@H](O)[C@@H](C)[C@@H](O)[C@@H](C)[C@H](OC(C)=O)[C@@H]1C)=C1NC5(CCN(CC(C)C)CC5)N=C1C4=C3C2=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Rifabutin
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (HPLC)
Menge 5 g
Formelmasse 847
Reinheit (%) 98%
Name des Produkts
Rifabutin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals >