Learn More
Epredia™ Richard-Allan Scientific™ Saccomanno-Flüssigkeit
Lagern Sie Proben für mehrere Wochen mit der Epredia™ Richard-Allan ScientificTM Saccomanno-Flüssigkeit, die als hervorragendes Fixiermittel in der Zytologie fungiert.
Marke:  Epredia™ 76161
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10046548
  • 294.00 CHF / 14 Liter
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 11-09-2025
Beschreibung
Lagern Sie Proben für mehrere Wochen mit der Thermo Scientific™ Richard-Allan Scientific™ Saccomanno-Flüssigkeit, die als hervorragendes Fixiermittel in der Zytologie fungiert.
  • Verhindert Lufttrocknungsartefakte
  • Für die Zytologie der oberen Atemwege, insbesondere Sputum
  • Jeder vorgefüllte Behälter ist mit einer „Nicht einnehmen“-Warnung gekennzeichnet
  • Durchsichtige Behälter und getönte Lösung erleichtern die Probenidentifizierung
  • Gebrauchsfertiges Zytologie-Fixiermittel, ist eine Alkohol- und Polyethylenglykol (Carbowax™)-Lösung
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
3.79L (1 Gal.)
Fixiermittel
1 gal.
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
  • EUH210-Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.,Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P233-Behälter dicht verschlossen halten.,Behälter dicht verschlossen halten.
  • P363-Kontaminierte Kleidung vor erneutem Tragen waschen.
  • P370+P378-Bei Brand: zum Löschen verwenden.,Bei Brand: zum Löschen verwenden.
  • P403+P235-Kühl an einem gut belüfteten Ort aufgewahren.
  • P501-Inhalt/Behälter zuführen.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Epredia™ Richard-Allan Scientific™ Saccomanno-Flüssigkeit > 3.79L (1 Gal.)