Learn More
Epredia™ Richard-Allan Scientific™ Saccomanno-Flüssigkeit
Lagern Sie Proben für mehrere Wochen mit der Epredia™ Richard-Allan ScientificTM Saccomanno-Flüssigkeit, die als hervorragendes Fixiermittel in der Zytologie fungiert.
294.00 CHF
Spezifikation
Produkttyp Fixiermittel
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 1
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
10046548
Unterlagen ansehen
Epredia™
76161
1 gal.
294.00 CHF
14 Liter
Verfügbar ab: 01-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Lagern Sie Proben für mehrere Wochen mit der Thermo Scientific™ Richard-Allan Scientific™ Saccomanno-Flüssigkeit, die als hervorragendes Fixiermittel in der Zytologie fungiert.
  • Verhindert Lufttrocknungsartefakte
  • Für die Zytologie der oberen Atemwege, insbesondere Sputum
  • Jeder vorgefüllte Behälter ist mit einer “Nicht einnehmen”-Warnung gekennzeichnet
  • Durchsichtige Behälter und getönte Lösung erleichtern die Probenidentifizierung
  • Gebrauchsfertiges Zytologie-Fixiermittel, ist eine Alkohol- und Polyethylenglykol (Carbowax™)-Lösung
Spezifikation
Spezifikation
Fixiermittel
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
  • EUH210-Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.,Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P233-Behälter dicht verschlossen halten.,Behälter dicht verschlossen halten.
  • P363-Kontaminierte Kleidung vor erneutem Tragen waschen.
  • P370+P378-Bei Brand: zum Löschen verwenden.,Bei Brand: zum Löschen verwenden.
  • P403+P235-Kühl an einem gut belüfteten Ort aufgewahren.
  • P501-Inhalt/Behälter zuführen.