Learn More
Epredia™ Richard-Allan Scientific™ Resolve™ Immersionsöl
Vermeiden Sie mit dem Epredia™ Richard-Allan Scientific™ Resolve™ Immersionsöl Toxizitäts- und Entsorgungsprobleme.
168.00 CHF - 421.00 CHF
Código de producto | Marca | Menge | Viskosität | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Menge | Viskosität | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
12540037
|
Epredia™
M2000 |
0,5 oz. | Niedrig |
168.00 CHF
12 Stück |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | ||||
12590037
|
Epredia™
M4004 |
4 oz. | Hoch |
421.00 CHF
12 Stück |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | ||||
Descripción
Vermeiden Sie mit dem Thermo Scientific™ Richard-Allan Scientific™ Resolve™ PCB-freien Immersionsöl Toxizitäts- und Entsorgungsprobleme. Es ist ein durchsichtiges, farbloses Öl, das Lichtdurchlässigkeit im größten Teil des UV-VIS-Spektrums gewährleistet.
- Mit einem geschützten Verfahren hergestellt, das störende Substanzen entfernt und wertvolle optische Komponenten oder Proben auf Objektträgern nicht beschädigt
- In vier praktischen Größen verpackt
Produktspezifische Informationen:
- In niedriger und hoher Viskosität erhältlich
- Nicht-trocknend und nicht-härtend
- Brechungsindex: 1,5150
Especificaciones
1,515 |
Seguridad y manipulación
- Achtung
Clasificación
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 2
Indicaciones de peligro
- H335-Kann die Atemwege reizen.
- H371-Kann die Organe schädigen.
Consejos de prudencia
- P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
- P271-Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden.
- P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P403+P233-Behälter dicht verschlossen an einem gut belüfteten Ort aufbewahren.
- P405-Unter Verschluss aufbewahren.
- P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Otros peligros
- MIXTURE LIST-Enthält: white mineral oil, terphenyls, polyphenyls, polybutane, hydrogenated terphenyls
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.