Learn More
Epredia™ Richard-Allan Scientific™ Resolve™ Immersionsöl
Vermeiden Sie mit dem Epredia™ Richard-Allan Scientific™ Resolve™ Immersionsöl Toxizitäts- und Entsorgungsprobleme.
Marke:  Epredia™ M2000
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 12540037
  • 168.00 CHF / 12 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Beschreibung
Vermeiden Sie mit dem Thermo Scientific™ Richard-Allan Scientific™ Resolve™ PCB-freien Immersionsöl Toxizitäts- und Entsorgungsprobleme. Es ist ein durchsichtiges, farbloses Öl, das Lichtdurchlässigkeit im größten Teil des UV-VIS-Spektrums gewährleistet.
  • Mit einem geschützten Verfahren hergestellt, das störende Substanzen entfernt und wertvolle optische Komponenten oder Proben auf Objektträgern nicht beschädigt
  • In vier praktischen Größen verpackt
Produktspezifische Informationen:
  • In niedriger und hoher Viskosität erhältlich
  • Nicht-trocknend und nicht-härtend
  • Brechungsindex: 1,5150
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Niedrig
0,5 oz.
1,515
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheit und Handhabung
Mehr anzeigen
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Epredia™ Richard-Allan Scientific™ Resolve™ Immersionsöl > Niedrige Viskosität, 0,5 oz.