Learn More
Epredia™ HistoGel™-Probenverarbeitungsgel
Verkapselung und Aufbewahrung selbst kleiner, brüchiger und viskoser Proben während der histologischen Verarbeitung mit dem HistoGel™-Probenverarbeitungsgel.
1280.00 CHF - 1385.00 CHF
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
12608606
|
Epredia™
HG-4000-144 |
144/Packung |
1280.00 CHF
144 Stück |
Verfügbar ab: 12-09-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
12056689
|
Epredia™
HG-4000-144 |
144/Packung | N/A | |||||||
Beschreibung
Kapselt während der histologischen Verarbeitung mit Thermo Scientific™ Richard-Allan Scientific HistoGel Gel zur Präparateinbettung selbst kleine, bröckelige und viskose Proben ein und konserviert sie.
- Dringt in die Probe ein, ohne dass diese aus dem Gel entweichen kann
- Übertrifft zu einem Bruchteil der Kosten andere Agarosegelmischungen oder Thromboplastin
- Eliminiert unerwünschte Verfärbungen rund um Proben auf dem Objektträger
- Verbleibt während des Schneidens im Paraffinblock und ist in den Schnitten praktisch nicht erkennbar
Spezifikation
Fläschchen |