Learn More
Epredia™ HistoGel™-Probenverarbeitungsgel
Verkapselung und Aufbewahrung selbst kleiner, brüchiger und viskoser Proben während der histologischen Verarbeitung mit dem HistoGel™-Probenverarbeitungsgel.
Marke:  Epredia™ HG-4000-144
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 12608606
  • 1280.00 CHF / 144 Stück
Verfügbar ab: 16-06-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Kapselt während der histologischen Verarbeitung mit Thermo Scientific™ Richard-Allan Scientific HistoGel Gel zur Präparateinbettung selbst kleine, bröckelige und viskose Proben ein und konserviert sie.
  • Dringt in die Probe ein, ohne dass diese aus dem Gel entweichen kann
  • Übertrifft zu einem Bruchteil der Kosten andere Agarosegelmischungen oder Thromboplastin
  • Eliminiert unerwünschte Verfärbungen rund um Proben auf dem Objektträger
  • Verbleibt während des Schneidens im Paraffinblock und ist in den Schnitten praktisch nicht erkennbar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Fläschchen
Fläschchen
144/Packung
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
Epredia™ HistoGel™-Probenverarbeitungsgel > HistoGel Fläschchen; 144/Karton