Learn More
Epredia™ Entkalkungslösung
Entfernen Sie Calcium aus histologischen Proben mit der Epredia™ Entkalkungslösung.
Marke:  Epredia™ 8340
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 12697766
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
Entfernen Sie Calcium aus histologischen Proben mit der Thermo Scientific™ Richard-Allan Scientific™ Entkalkungslösung.
  • Für eine schnelle Entkalkung ohne die Kernstrukturen des Gewebes zu zerstören
  • Das in der Lösung enthaltene EDTA und die Salzsäure erfordern kein Erhitzen, elektrische Spannung oder andere Säuren, um Knochengewebe zu entkalken
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Decalcifying Solution
32 oz.
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
Epredia™ Entkalkungslösung > 32 oz.