Learn More
Epredia™ Entkalkungslösung
Entfernen Sie Calcium aus histologischen Proben mit der Epredia™ Entkalkungslösung.
129.16 CHF
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
12697766
|
Epredia™
8340 |
32 oz. | N/A | ||||||
Beschreibung
Entfernen Sie Calcium aus histologischen Proben mit der Thermo Scientific™ Richard-Allan Scientific™ Entkalkungslösung.
- Bietet schnelle Entkalkung, ohne die Kerneigenschaften des Gewebes zu zerstören
- Das EDTA und die verdünnte Salzsäure erfordern keine Erhitzung, Elektrizität oder andere Hilfsmittel zur Entkalkung von Knochengewebe
Spezifikation
Decalcifying Solution |