Learn More
Thermo Scientific™ RiboLock RNase Inhibitor (40 U/μl)
Der RiboLock RNase Inhibitor hemmt speziell die Aktivität der RNasen A, B und C und schützt dabei RNA unter verschiedenen Reaktionsbedingungen.
134.00 CHF - 1954.00 CHF
Spezifikation
Konzentration | 40 U/μl |
---|---|
Kompatibler Puffer | Lagerungspuffer |
Produkttyp | RNase-Hemmer |
Produktlinie | RiboLock |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
10859710
|
Thermo Scientific™
EO0381 |
2500 E |
134.00 CHF
2500 Einheiten |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
11581505
|
Thermo Scientific™
EO0382 |
4 x 2500 U |
451.00 CHF
4 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
10389109
|
Thermo Scientific™
EO0384 |
24 x 2500 E |
1954.00 CHF
24 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
RiboLock RNase Inhibitor inhibiert die Aktivität der RNasen A, B und C, indem er sie in einem Verhältnis von 1:1 in nicht kompetitiv bindet. Die eukaryotischen RNasen T1, T2, U1, U2, CL3 sowie die prokaryotischen RNasen I und H werden nicht gehemmt.
Highlights
- Gute Wirkung unter einer Vielzahl von Reaktionsbedingungen
- Schützt RNA vor dem Abbau bei Temperaturen bis 55°C
Spezifikation
40 U/μl | |
Lagerungspuffer | |
RNase-Hemmer | |
RiboLock |