Learn More
Rhodiumdraht, 0.5 mm (0.02 Zoll) Durchmesser, 99.8 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 15425985
Verfügbar ab: 15-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Rhodiumdraht, 0.5 mm (0.02 Zoll) Durchmesser, 99.8 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15425985
10 cm
Click to view available options
Menge:
7.5 cm
10 cm
30 cm
50 cm
250 cm
Artikelnummer. 15425985
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 011576.BS
Verfügbar ab: 15-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7440-16-6
Summenformel Rh
Molekulargewicht (g/mol) 102.91
MDL-Nummer MFCD00011201 MFCD03458392
InChI-Schlüssel MHOVAHRLVXNVSD-UHFFFAOYSA-N
Synonym fume, on carbon, rhodium, elemental, rodio, black, rhodium, metal, unii-dmk383dsac, on alumina, rh/al2o3, dmk383dsac
PubChem CID 23948
ChEBI CHEBI:33359
IUPAC-Name Rhodium
SMILES [Rh]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Rhodium wire
Namenshinweis 0.5mm (0.02 in.) dia.
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis)
Menge 10 cm
Reinheit (%) 99.8%
Gewicht ≈2.44g/m
Form Draht
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerB28Y022 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/11/2021 Catalog Number012103.03,012103.02,011576.CB,011576.BR,011576.BS,011576.BV,011576.BW
ChargennummerZ14B012 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/11/2021 Catalog Number012103.03,012103.02,011576.CB,011576.BR,011576.BS,011576.BV,011576.BW
ChargennummerN15H027 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/11/2021 Catalog Number012103.03,012103.02,011576.CB,011576.BR,011576.BS,011576.BV,011576.BW
ChargennummerR25C045 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/11/2021 Catalog Number012103.03,012103.02,011576.CB,011576.BR,011576.BS,011576.BV,011576.BW
ChargennummerZ19E066 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/11/2021 Catalog Number012103.03,012103.02,011576.CB,011576.BR,011576.BS,011576.BV,011576.BW
RUO – Nur für Forschungszwecke
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Rhodiumdraht, 0.5 mm (0.02 Zoll) Durchmesser, 99.8 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals >