Learn More
Rhodium auf Aktivkohle, 5 % Rh, unreduziert, trocken, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10754733
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Rhodium auf Aktivkohle, 5 % Rh, unreduziert, trocken, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10754733 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
1 g, Glasflasche
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
Artikelnummer. 10754733
Marke: Thermo Scientific Acros 195440010
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 7440-16-6 | Rh | 102.91 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7440-16-6, 7440-44-0
Summenformel Rh
Molekulargewicht (g/mol) 102.91
MDL-Nummer MFCD00011201 MFCD03458392
InChI-Schlüssel MHOVAHRLVXNVSD-UHFFFAOYSA-N
Synonym fume, on carbon, rhodium, elemental, rodio, black, rhodium, metal, unii-dmk383dsac, on alumina, rh/al2o3, dmk383dsac
PubChem CID 23948
ChEBI CHEBI:33359
IUPAC-Name Rhodium
SMILES [Rh]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Rhodium on activated carbon
Farbe Schwarz bis schwarzgrau
Namenshinweis 5% Rh
Menge 1 g
Fieser 01,982; 03,326; 04,418; 06,503; 08,433
Merck Index 15, 8310
Formelmasse 102.91
Reinheit (%) 5% (Rh)
Verpackung Glasflasche
Partikelgröße Typical particle size distribution: D50: 20 Micron, <8 Micron: 17%, <16 Micron: 39%,< 32 Micron: 67%, <64 Micron: 90%, <128 Micron: 99%
Form Pulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
2 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0434769 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum04/04/2024 Catalog Number195440010,195440050,195440250
ChargennummerA0409520 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/12/2021 Catalog Number195440010,195440050,195440250
RUO – Nur für Forschungszwecke
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Rhodium auf Aktivkohle, 5 % Rh, unreduziert, trocken, Thermo Scientific Chemicals >