Learn More
Rhodium(III)-Chloridhydrat, Rh 38.5 bis 45.5 %, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 20765-98-4 | Cl3Rh | 209.26 g/mol
auf Anfrage - 5300.00 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS | 20765-98-4 |
---|---|
Summenformel | Cl3Rh |
Molekulargewicht (g/mol) | 209.26 |
MDL-Nummer | MFCD00149839 |
InChI-Schlüssel | SONJTKJMTWTJCT-UHFFFAOYSA-K |
Synonym | Rhodium trichloride hydrate |
IUPAC-Name | Rhodium(3+)-trichlorid |
SMILES | [Cl-].[Cl-].[Cl-].[Rh+3] |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
11341658
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
011032.01 |
0.25 g |
344.00 CHF
0.25 Gramm |
Verfügbar ab: 08-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
11331658
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
011032.03 |
1 g |
1295.97 CHF
1 Gramm |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
11351658
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
011032.06 |
5 g |
5300.00 CHF
5 Gramm |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
11365819
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
011032.14 |
25 g |
auf Anfrage
25 Gramm |
N/A | ||||||
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Chemische Identifikatoren
20765-98-4 | |
209.26 | |
SONJTKJMTWTJCT-UHFFFAOYSA-K | |
Rhodium(3+)-trichlorid |
Cl3Rh | |
MFCD00149839 | |
Rhodium trichloride hydrate | |
[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Rh+3] |
Spezifikation
Rhodium(III) chloride hydrate | |
Rh 38.5-45.5% | |
Rot | |
38.5 to 45.5% | |
MFCD00149839 | |
Soluble in alcohol and water. Slightly soluble in acetone. | |
[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Rh+3] | |
209.26 | |
Hygroskopisch |
100°C (decomposition) | |
20765-98-4 | |
Kristallin | |
Cl3Rh | |
Rhodium trichloride hydrate | |
SONJTKJMTWTJCT-UHFFFAOYSA-K | |
Rhodium(3+)-trichlorid | |
209.26 (Anhydrous) | |
Dark red crystals |
Sicherheit und Handhabung
Sollte es mit den Augen in Kontakt kommen, sofort mit viel Wasser ausspülen und ärztlichen Rat einholenBei der Arbeit geeignete Schutzkleidung, Schutzhandschuhe und Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.Dieser Stoff und sein Behälter sind als gefährlicher Abfall zu entsorgen
P201-P202-P234-P264b-P270-P281-P301+P312-P305+P351+P338-P308+P313-P310-P330-P390-P501c
Gehäuse H290-H302-H318-H341
missing translation for 'dotInformation' : Gefahrenklasse:8; Verpackungsgruppe:III
missing translation for 'tsca' : Ja
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen; unter Stickstoff lagern