Learn More
Rhodium(III)-Chloridhydrat, Rh 38.5 bis 45.5 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
0.25 g
1 g
5 g
25 g
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Rhodium(III) chloride hydrate |
Schmelzpunkt | 100°C (decomposition) |
Namenshinweis | Rh 38.5-45.5% |
Farbe | Rot |
Physikalische Form | Kristallin |
Menge | 0.25 g |
Prozentgehaltsbereich | 38.5 to 45.5% |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in alcohol and water. Slightly soluble in acetone. |
Formelmasse | 209.26 (Anhydrous) |
Empfindlichkeit | Hygroskopisch |
Mehr anzeigen |
RUO – Nur für Forschungszwecke
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Rhodium(III)-Chloridhydrat, Rh 38.5 bis 45.5 %, Thermo Scientific Chemicals >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur