Learn More
Rhodium(III)-chlorid-Hydrat, 38 % Rh, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 20765-98-4 | Cl3Rh | 209.26 g/mol
1125.00 CHF - 4625.00 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS 20765-98-4
Summenformel Cl3Rh
Molekulargewicht (g/mol) 209.26
MDL-Nummer MFCD00149839
InChI-Schlüssel SONJTKJMTWTJCT-UHFFFAOYSA-K
IUPAC-Name Rhodium(3+)-trichlorid
SMILES [Cl-].[Cl-].[Cl-].[Rh+3]
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Verpackung Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Verpackung Preis Menge & Verfügbarkeit  
10561641
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Acros
195520010
1 g Glasflasche
1125.00 CHF
1 Gramm
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 19-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
10571641
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Acros
195520050
5 g Glasflasche
4625.00 CHF
5 Gramm
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 19-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Mehr anzeigen
Videos
Sicherheit und Handhabung
Mehr anzeigen
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Product Certifications
RUO – Nur für Forschungszwecke
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Rhodium(III)-chlorid-Hydrat, 38 % Rh, Thermo Scientific Chemicals