Learn More
Rhodium(III)-chlorid-Hydrat, 38 % Rh, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Rhodium(III) chloride hydrate |
Schmelzpunkt | 100,0 °C |
Farbe | Braun bis Braun-Rot |
Physikalische Form | Kristallpulver |
Menge | 1 g |
Strukturformel | RhCl3·xH2O |
Fieser | 10,343; 11,460; 14,271; 16,292; 17,366 |
Löslichkeitsinformationen | Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in alchol and hcl, insoluble in ether |
Formelmasse | 209.26 |
Reinheit (%) | 38% (Rh) |
Mehr anzeigen |
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
A0446844 | Analysenzertifikat | 02/11/2023 | 195520010,195520050 |
A0457091 | Analysenzertifikat | 25/10/2023 | 195520010,195520050 |
A0455494 | Analysenzertifikat | 25/08/2023 | 195520010,195520050 |
A0398392 | Analysenzertifikat | 14/12/2022 | 195520010,195520050 |
A0407636 | Analysenzertifikat | 12/12/2022 | 195520010,195520050 |
Sicherheit und Handhabung
- Rhodium(III) chloride hydrate
- Gefahr
- Akute Toxizität Kategorie 4
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- Stoffe und Gemische\, die gegenüber Metallen korrosiv sind Kategorie 1
- Keimzellmutagenität Kategorie 2
- LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 1
- AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
- H318-Verursacht schwere Augenschäden.
- H341-Kann vermutlich genetische Defekte verursachen.
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- H290-Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.
- H410-Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.,BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.,Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.,Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.