Learn More
Rhodium(III)-chlorid, wasserfrei, 48.6 bis 49.2 % Rh, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 10049-07-7 | Cl3Rh | 209.26 g/mol
716.57 CHF - 3113.49 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS | 10049-07-7 |
---|---|
Summenformel | Cl3Rh |
Molekulargewicht (g/mol) | 209.26 |
MDL-Nummer | MFCD00011204 |
InChI-Schlüssel | SONJTKJMTWTJCT-UHFFFAOYSA-K |
IUPAC-Name | Rhodium(3+)-trichlorid |
SMILES | [Cl-].[Cl-].[Cl-].[Rh+3] |
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10558902
|
Thermo Scientific Acros
419105000 |
500 mg | Glasflasche |
716.57 CHF
500 Milligramm |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
10209043
|
Thermo Scientific Acros
419100025 |
2.5 g | Glasflasche |
3113.49 CHF
2.50 Gramm |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
ReduktionsreagenzChemische Identifikatoren
10049-07-7 | |
209.26 | |
SONJTKJMTWTJCT-UHFFFAOYSA-K | |
[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Rh+3] |
Cl3Rh | |
MFCD00011204 | |
Rhodium(3+)-trichlorid |
Spezifikation
717.0°C (730.0 mmHg) | |
450.0°C | |
10049-07-7 | |
Kristallpulver | |
RhCl3 | |
02,357; 03,242; 06,504; 07,313; 08,435; 11,460; 14,271; 16,292; 17,366 | |
Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in alkaline solution | |
[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Rh+3] | |
209.26 | |
48.6 to 49.2% Rh | |
5.3800g/mL |
Rhodium(III) chloride | |
48.6-49.2% Rh | |
Schwarz | |
Cl3Rh | |
MFCD00011204 | |
15, 8313 | |
SONJTKJMTWTJCT-UHFFFAOYSA-K | |
Rhodium(3+)-trichlorid | |
209.26 | |
5.38 |
Sicherheit und Handhabung
GHS-H-Satz
Verursacht schwere Augenschäden.
Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Kann vermutlich genetische Defekte verursachen.
Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.
GHS-P-Hinweis
Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN:Einige Minuten lang vorsichtig mit Wasser spülen.
Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen.
Weiter ausspülen.
Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen.
GHS-Signalwort: Gefahr
missing translation for 'einecsNumber' : 233-165-4
missing translation for 'rtecsNumber' : Gehäuse VI9275000
missing translation for 'tsca' : TSCA
- Rhodium(III) chloride, anhydrous
Signalwort
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- Akute Toxizität Kategorie 4
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- Stoffe und Gemische\, die gegenüber Metallen korrosiv sind Kategorie 1
- Keimzellmutagenität Kategorie 2
- LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 1
- AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
Gefahrenhinweis
- H318-Verursacht schwere Augenschäden.
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.,Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- H290-Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.,Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.
- H341-Kann vermutlich genetische Defekte verursachen.
- H410-Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.,BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.,Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.,Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.