Learn More
Rhodium(III)-chlorid, wasserfrei, 48.6 bis 49.2 % Rh, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10558902
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Rhodium(III)-chlorid, wasserfrei, 48.6 bis 49.2 % Rh, Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 10558902
500 mg, Glasflasche
Click to view available options
Menge:
500 mg
2.5 g
Verpackung:
Glasflasche
Artikelnummer. 10558902
Marke: Thermo Scientific Acros 419105000
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 10049-07-7 | Cl3Rh | 209.26 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Reduktionsreagenz
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 10049-07-7
Summenformel Cl3Rh
Molekulargewicht (g/mol) 209.26
MDL-Nummer MFCD00011204
InChI-Schlüssel SONJTKJMTWTJCT-UHFFFAOYSA-K
IUPAC-Name Rhodium(3+)-trichlorid
SMILES [Cl-].[Cl-].[Cl-].[Rh+3]
Specifications
Siedepunkt 717.0°C (730.0 mmHg)
Chemischer Name oder Material Rhodium(III) chloride
Schmelzpunkt 450.0°C
Namenshinweis 48.6-49.2% Rh
Farbe Schwarz
Physikalische Form Kristallpulver
Menge 500 mg
Strukturformel RhCl3
Fieser 02,357; 03,242; 06,504; 07,313; 08,435; 11,460; 14,271; 16,292; 17,366
Merck Index 15, 8313
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in alkaline solution
Formelmasse 209.26
Reinheit (%) 48.6 to 49.2% Rh
Verpackung Glasflasche
Relative Dichte 5.38
Dichte 5.3800g/mL
Show More Show Less
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0418313 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/05/2025 Catalog Number419100025,419105000
ChargennummerA0418313 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum15/04/2024 Catalog Number419100025,419105000
ChargennummerA0401539 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum13/12/2022 Catalog Number419100025,419105000
ChargennummerA0418313 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum18/04/2022 Catalog Number
ChargennummerA0411797 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum03/09/2020 Catalog Number419100025,419105000
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Rhodium(III) chloride, anhydrous
Signal Word
  • Gefahr
Hazard Category
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Stoffe und Gemische\, die gegenüber Metallen korrosiv sind Kategorie 1
  • Keimzellmutagenität Kategorie 2
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 1
  • AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
Hazard Statement
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.,Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H290-Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.,Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.
  • H341-Kann vermutlich genetische Defekte verursachen.
  • H410-Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
Precautionary Statement
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.,BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.,Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.,Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
RUO – Nur für Forschungszwecke
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Rhodium(III)-chlorid, wasserfrei, 48.6 bis 49.2 % Rh, Thermo Scientific Chemicals >