Learn More
Rhodium(II)-trifluoracetat-Dimer, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 31126-95-1 | C8F12O8Rh2 | 657.88 g/mol
189.00 CHF - 590.00 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS 31126-95-1
Summenformel C8F12O8Rh2
Molekulargewicht (g/mol) 657.88
MDL-Nummer MFCD00209611
InChI-Schlüssel SZQVMUPTZFMHQT-UHFFFAOYSA-N
Synonym rhodium ii trifluoroacetate dimer, trifluoroacetic acid rhodium ii salt dimer, dirhodium ii tetra trifluoroacetate, rhodium ii trifluoroacetate dimer, ?rh2 cf3coo 4, bis 2,2,2-trifluoroacetyl oxy rhodio 2,2,2-trifluoroacetate
PubChem CID 10985187
IUPAC-Name Rhodium; 2,2,2-Trifluoressigsäure
SMILES C(=O)(C(F)(F)F)O.C(=O)(C(F)(F)F)O.C(=O)(C(F)(F)F)O.C(=O)(C(F)(F)F)O.[Rh].[Rh]
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Verpackung Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Verpackung Preis Menge & Verfügbarkeit  
10568833
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Acros
389702500
250 mg Glasflasche
189.00 CHF
250 Milligramm
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
10771894
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Acros
389700010
1 g Glasflasche
590.00 CHF
1 Gramm
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Mehr anzeigen
Videos
Sicherheit und Handhabung
Mehr anzeigen
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Product Certifications
RUO – Nur für Forschungszwecke
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Rhodium(II)-trifluoracetat-Dimer, Thermo Scientific Chemicals