Learn More
Rhodium(II)-trifluoracetat-Dimer, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10568833
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Rhodium(II)-trifluoracetat-Dimer, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10568833 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
250 mg, Glasflasche
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Verpackung:
Glasflasche
Artikelnummer. 10568833
Marke: Thermo Scientific Acros 389702500
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 31126-95-1 | C8F12O8Rh2 | 657.88 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 31126-95-1
Summenformel C8F12O8Rh2
Molekulargewicht (g/mol) 657.88
MDL-Nummer MFCD00209611
InChI-Schlüssel SZQVMUPTZFMHQT-UHFFFAOYSA-N
Synonym rhodium ii trifluoroacetate dimer, trifluoroacetic acid rhodium ii salt dimer, dirhodium ii tetra trifluoroacetate, rhodium ii trifluoroacetate dimer, ?rh2 cf3coo 4, bis 2,2,2-trifluoroacetyl oxy rhodio 2,2,2-trifluoroacetate
PubChem CID 10985187
IUPAC-Name Rhodium; 2,2,2-Trifluoressigsäure
SMILES C(=O)(C(F)(F)F)O.C(=O)(C(F)(F)F)O.C(=O)(C(F)(F)F)O.C(=O)(C(F)(F)F)O.[Rh].[Rh]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Rhodium(II) trifluoroacetate dimer
Farbe Grün
Physikalische Form Kristallpulver
Menge 250 mg
Formelmasse 657.88
Infrarotspektrum Echt
Verpackung Glasflasche
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0447231 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/05/2025 Catalog Number389700010,389702500
ChargennummerA0468503 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum31/01/2025 Catalog Number389700010,389702500
ChargennummerA0450412 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum02/05/2023 Catalog Number389700010,389702500
ChargennummerA0402967 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum14/12/2022 Catalog Number389700010,389702500
ChargennummerA0447231 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum16/11/2022 Catalog Number389700010,389702500
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Rhodium(II) trifluoroacetate dimer
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
RUO – Nur für Forschungszwecke
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Rhodium(II)-trifluoracetat-Dimer, Thermo Scientific Chemicals >