Learn More
Rhodium auf Aktivkohle, 5 % Rh, unreduziert, trocken, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 7440-16-6 | Rh | 102.91 g/mol
150.00 CHF - 3250.00 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS 7440-16-6, 7440-44-0
Summenformel Rh
Molekulargewicht (g/mol) 102.91
MDL-Nummer MFCD00011201 MFCD03458392
InChI-Schlüssel MHOVAHRLVXNVSD-UHFFFAOYSA-N
Synonym fume, on carbon, rhodium, elemental, rodio, black, rhodium, metal, unii-dmk383dsac, on alumina, rh/al2o3, dmk383dsac
PubChem CID 23948
ChEBI CHEBI:33359
IUPAC-Name Rhodium
SMILES [Rh]
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Menge Verpackung Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Verpackung Preis Menge & Verfügbarkeit  
10754733
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Acros
195440010
1 g Glasflasche
150.00 CHF
1 Gramm
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 19-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
10378140
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Acros
195440050
5 g Glasflasche
750.00 CHF
5 Gramm
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 19-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
10511261
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Acros
195440250
25 g Glasflasche
3250.00 CHF
25 Gramm
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 19-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Mehr anzeigen
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
GHS-H-Hinweis:
Entzündbarer Feststoff.
GHS P Statement:
Keep container tightly closed.
WARNING: The information provided on this web site was developed in compliance with European Union (EU) regulations and is correct to the best of our knowledge, information and belief at the date of its publication. The information given is designed only as a guide for safe handling and use. It is not to be considered as either a warranty or quality specification.
GHS-Signalwort: Warnhinweis
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Product Certifications
RUO – Nur für Forschungszwecke
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Rhodium auf Aktivkohle, 5 % Rh, unreduziert, trocken, Thermo Scientific Chemicals