Learn More
Rhodium, 5 % auf Kohlenstoff, trocken, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 7440-16-6 | Rh | 102.91 g/mol
140.00 CHF - 3035.00 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS | 7440-16-6 |
---|---|
Summenformel | Rh |
Molekulargewicht (g/mol) | 102.91 |
MDL-Nummer | MFCD00011201 MFCD03458392 |
InChI-Schlüssel | MHOVAHRLVXNVSD-UHFFFAOYSA-N |
Synonym | fume, on carbon, rhodium, elemental, rodio, black, rhodium, metal, unii-dmk383dsac, on alumina, rh/al2o3, dmk383dsac |
PubChem CID | 23948 |
ChEBI | CHEBI:33359 |
IUPAC-Name | Rhodium |
SMILES | [Rh] |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
11428536
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A15965.03 |
1 g |
140.00 CHF
1 Gramm |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
11438536
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A15965.06 |
5 g |
702.00 CHF
5 Gramm |
Verfügbar ab: 13-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
11448536
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A15965.14 |
25 g |
3035.00 CHF
25 Gramm |
Verfügbar ab: 11-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
AnwendungenRhodium 5 % auf Kohlenstoff ist ein nützliches Reagenz für die Umwandlung von Nitrilen in primäre Amine und die Hydrierung von aromatischen Ringen, Pyridinen, Aldehyden und Zuckern. Es wird auch zur Reduktion von Oximen auf Amine und zur Reduktion von Nitrobenzol auf Phenylhydroxylamin unter Verwendung von Hydrazinhydrat als Wasserstoffquelle verwendet.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Nicht verträglich mit starken Oxidationsmitteln, Halogenen, Chlortrifluorid und Sauerstoffdifluorid.
Chemische Identifikatoren
7440-16-6 | |
102.91 | |
MHOVAHRLVXNVSD-UHFFFAOYSA-N | |
23948 | |
Rhodium |
Rh | |
MFCD00011201 MFCD03458392 | |
fume, on carbon, rhodium, elemental, rodio, black, rhodium, metal, unii-dmk383dsac, on alumina, rh/al2o3, dmk383dsacMehr anzeigen | |
CHEBI:33359 | |
[Rh] |
Spezifikation
Rhodium | |
7440-16-6 | |
MFCD00011201 MFCD03458392 | |
14,8186 | |
Insoluble in water. | |
[Rh] | |
102.91 | |
CHEBI:33359 |
5% on carbon, dry | |
Rh | |
UN1325 | |
fume, on carbon, rhodium, elemental, rodio, black, rhodium, metal, unii-dmk383dsac, on alumina, rh/al2o3, dmk383dsac | |
MHOVAHRLVXNVSD-UHFFFAOYSA-N | |
Rhodium | |
23948 | |
Geruchsneutral |
Sicherheit und Handhabung
GHS H-Satz
H228-H315-H319-H335
Entzündbarer Feststoff.
Verursacht Hautreizungen.
Verursacht schwere Augenreizung.
Kann die Atemwege reizen.
P210-P240-P241-P280-P370+P378q
Gehäuse H228
missing translation for 'dotInformation' : Transportgefahrenklasse:4.1; Verpackungsgruppe:III; richtiger Versandname:ENTZÜNDBARE FESTSTOFFE, ORGANISCH, NICHT NÄHER SPEZIFIZIERT
missing translation for 'einecsNumber' : 231-125-0
missing translation for 'rtecsNumber' : Gehäuse VI9069000
missing translation for 'tsca' : Ja
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen