Learn More
Rhodium, 5 % auf Kohlenstoff, trocken, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11428536
Lager vorrätig
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Rhodium, 5 % auf Kohlenstoff, trocken, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11428536
1 g
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Artikelnummer. 11428536
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A15965.03
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 7440-16-6 | Rh | 102.91 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Anwendungen
Rhodium 5 % auf Kohlenstoff ist ein nützliches Reagenz für die Umwandlung von Nitrilen in primäre Amine und die Hydrierung von aromatischen Ringen, Pyridinen, Aldehyden und Zuckern. Es wird auch zur Reduktion von Oximen auf Amine und zur Reduktion von Nitrobenzol auf Phenylhydroxylamin unter Verwendung von Hydrazinhydrat als Wasserstoffquelle verwendet.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Nicht verträglich mit starken Oxidationsmitteln, Halogenen, Chlortrifluorid und Sauerstoffdifluorid.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7440-16-6
Summenformel Rh
Molekulargewicht (g/mol) 102.91
MDL-Nummer MFCD00011201 MFCD03458392
InChI-Schlüssel MHOVAHRLVXNVSD-UHFFFAOYSA-N
Synonym fume, on carbon, rhodium, elemental, rodio, black, rhodium, metal, unii-dmk383dsac, on alumina, rh/al2o3, dmk383dsac
PubChem CID 23948
ChEBI CHEBI:33359
IUPAC-Name Rhodium
SMILES [Rh]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Rhodium
Namenshinweis 5% on carbon, dry
UN-Nummer UN1325
Menge 1 g
Merck Index 14,8186
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Geruch Geruchsneutral
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer10251540 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/08/2024 Catalog NumberA15965.03,A15965.14,A15965.06
Chargennummer10242371 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum27/07/2022 Catalog NumberA15965.03,A15965.14,A15965.06
ChargennummerM12481 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/11/2021 Catalog NumberA15965.03,A15965.14,A15965.06
Chargennummer10232076 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/11/2021 Catalog NumberA15965.03,A15965.14,A15965.06
ChargennummerJA0060 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/11/2021 Catalog NumberA15965.03,A15965.14,A15965.06
RUO – Nur für Forschungszwecke
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Rhodium, 5 % auf Kohlenstoff, trocken, Thermo Scientific Chemicals >