Learn More
Rhodium, 5 % auf Aluminiumoxidpulver, C301099-5, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 15487627
Lager vorrätig
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Rhodium, 5 % auf Aluminiumoxidpulver, C301099-5, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15487627
5 g
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Artikelnummer. 15487627
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H36201.06
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 7440-16-6 | Rh | 102.91 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Anwendungen
Rhodium ist ein nützliches Reagenz für das Gespräch von Nitrilen mit primären Aminen und die Hydrierung von aromatischen Ringen, Pyridinen, Aldehyden und Zuckern. Es wird auch zur Reduktion von Oximen auf Amine und zur Reduktion von Nitrobenzol auf Phenylhydroxylamin unter Verwendung von Hydrazinhydrat als Wasserstoffquelle verwendet.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen. Nicht kompatibel mit organischen Materialien und brennbaren Stoffen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7440-16-6
Summenformel Rh
Molekulargewicht (g/mol) 102.91
MDL-Nummer MFCD00011201 MFCD03458392
InChI-Schlüssel MHOVAHRLVXNVSD-UHFFFAOYSA-N
Synonym fume, on carbon, rhodium, elemental, rodio, black, rhodium, metal, unii-dmk383dsac, on alumina, rh/al2o3, dmk383dsac
PubChem CID 23948
ChEBI CHEBI:33359
IUPAC-Name Rhodium
SMILES [Rh]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Rhodium
Namenshinweis 5% on alumina powder, C301099-5
Farbe Grau
Physikalische Form Pulver
Menge 5 g
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Geruch Geruchsneutral
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerP31I027 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/04/2022 Catalog NumberH36201.14,H36201.06,H36201.22
Chargennummer10196276 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/12/2021 Catalog NumberH36201.14,H36201.06,H36201.22
ChargennummerZ21G040 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/12/2021 Catalog NumberH36201.14,H36201.06,H36201.22
ChargennummerW26F008 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/12/2021 Catalog NumberH36201.14,H36201.06,H36201.22
ChargennummerW25E009 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/12/2021 Catalog NumberH36201.14,H36201.06,H36201.22
RUO – Nur für Forschungszwecke
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Rhodium, 5 % auf Aluminiumoxidpulver, C301099-5, Thermo Scientific Chemicals >