Learn More
Rhodium, 5 % auf Aluminiumoxidpulver, C301099-5, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Anwendungen
Rhodium ist ein nützliches Reagenz für das Gespräch von Nitrilen mit primären Aminen und die Hydrierung von aromatischen Ringen, Pyridinen, Aldehyden und Zuckern. Es wird auch zur Reduktion von Oximen auf Amine und zur Reduktion von Nitrobenzol auf Phenylhydroxylamin unter Verwendung von Hydrazinhydrat als Wasserstoffquelle verwendet.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen. Nicht kompatibel mit organischen Materialien und brennbaren Stoffen.
Rhodium ist ein nützliches Reagenz für das Gespräch von Nitrilen mit primären Aminen und die Hydrierung von aromatischen Ringen, Pyridinen, Aldehyden und Zuckern. Es wird auch zur Reduktion von Oximen auf Amine und zur Reduktion von Nitrobenzol auf Phenylhydroxylamin unter Verwendung von Hydrazinhydrat als Wasserstoffquelle verwendet.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen. Nicht kompatibel mit organischen Materialien und brennbaren Stoffen.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Rhodium |
Namenshinweis | 5% on alumina powder, C301099-5 |
Farbe | Grau |
Physikalische Form | Pulver |
Menge | 25 g |
Löslichkeitsinformationen | Insoluble in water. |
Geruch | Geruchsneutral |