Learn More
Thermo Scientific™ Rheodyne™ Statoren
Verwenden Sie diese Thermo Scientific; Rheodyne; Statoren für Ihre Rheodyne Probeninjektoren.
545.00 CHF - 1050.00 CHF
Produktcode | Marke | Zur Verwendung mit (Geräte) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Zur Verwendung mit (Geräte) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
10056264
|
Thermo Scientific™
7010-040 |
Rheodyne Injektor-Modelle 7000/7010/7030/7040/7125 |
633.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 31-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
10775126
|
Thermo Scientific™
7010-066 |
Rheodyne Injektor Modelle 7010-087/7125-081 | N/A | |||||||
10179324
|
Thermo Scientific™
7060-039 |
Rheodyne Injektormodelle 7060/7066 | N/A | |||||||
10698795
|
Thermo Scientific™
7410-041 |
Rheodyne Injektor Modelle 7410/7413 | N/A | |||||||
10795526
|
Thermo Scientific™
7725-010 |
Rheodyne Einspritzmodelle 7725 | N/A | |||||||
10713406
|
Thermo Scientific™
8125-098 |
Rheodyne Injektormodelle 8125/8126 | N/A | |||||||
10353055
|
Thermo Scientific™
9125-043 |
Rheodyne Einspritzmodelle 9010/9030/9125 | N/A | |||||||
Beschreibung
Verwenden Sie Thermo Scientific™ Rheodyne™ Statoren mit beliebten Rheodyne Injektormodellen zur Verwendung in Hochleistungssystemen für die Flüssigchromatographie (HPLC).
Spezifikation
Statoren |
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.