Learn More
Thermo Scientific™ Rheodyne™ Statoren
Verwenden Sie diese Thermo Scientific; Rheodyne; Statoren für Ihre Rheodyne Probeninjektoren.
Marke:  Thermo Scientific™ 7010-040
600.82 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10056264
  • 633.00 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 22-07-2025
Beschreibung
Verwenden Sie Thermo Scientific™ Rheodyne™ Statoren mit beliebten Rheodyne Injektormodellen zur Verwendung in Hochleistungssystemen für die Flüssigchromatographie (HPLC).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Statoren
Für Rheodyne Injektormodelle 7000/7010/7030/7040/7125
Rheodyne Injektor-Modelle 7000/7010/7030/7040/7125
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Rheodyne™ Statoren > Zur Verwendung mit Rheodyne Injektormodellen 7000/7010/7030/7040/7125
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.