Learn More
Thermo Scientific™ Rheodyne™ Probenschleifen
Thermo Scientific™ Rheodyne Probenschleifen sind vorgesehen für Rheodyne-Probeninjektoren aus Edelstahl oder biokompatiblem PEEK.
59.49 CHF - 444.00 CHF
Produktcode | Marke | Zur Verwendung mit (Geräte) | Volumen (metrisch) | Innendurchmesser (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Zur Verwendung mit (Geräte) | Volumen (metrisch) | Innendurchmesser (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10455163
|
Thermo Scientific™
7020 |
Rheodyne Injektormodelle 7010/7125 | 5 μl | 0,18 mm | N/A | ||||||
10621334
|
Thermo Scientific™
7021 |
Rheodyne Injektormodelle 7010/7125 | 10 μl | 0,30 mm | N/A | ||||||
10100563
|
Thermo Scientific™
7024 |
Rheodyne Injektormodelle 7010/7125 | 100 μl | 0,51 mm | N/A | ||||||
10776524
|
Thermo Scientific™
7025 |
Rheodyne Injektormodelle 7010/7125 | 200 μl | 0,76 mm | N/A | ||||||
10682864
|
Thermo Scientific™
7026 |
Rheodyne Injektormodelle 7010/7125 | 500 μl | 0,76 mm | N/A | ||||||
10465173
|
Thermo Scientific™
7029 |
Rheodyne Injektormodelle 7010/7125 | 5 ml | 1,0 mm |
298.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 03-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
10344473
|
Thermo Scientific™
7755-015 |
Rheodyne Injektormodelle 9725/9725i | 2 μl | 0,8 mm, 0,5 mm und 0,2 mm | N/A | ||||||
10794794
|
Thermo Scientific™
7755-020 |
Rheodyne Injektormodelle 7725/7725i | 5 μl | 0,18 mm | N/A | ||||||
10766714
|
Thermo Scientific™
7755-021 |
Rheodyne Injektormodelle 7725/7725i | 10 μl | 0,30 mm | N/A | ||||||
10466113
|
Thermo Scientific™
7755-022 |
Rheodyne Injektormodelle 7725/7725i | 20 μl | 0,30 mm | N/A | ||||||
10620184
|
Thermo Scientific™
7755-023 |
Rheodyne Injektormodelle 7725/7725i | 50 μl | 0,51 mm | N/A | ||||||
10408104
|
Thermo Scientific™
8020 |
Rheodyne Injektormodell 8125 | 5 μl | 0,20 mm | N/A | ||||||
10678715
|
Thermo Scientific™
8021 |
Rheodyne Injektormodell 8125 | 10 μl | 0,20 mm | N/A | ||||||
10575625
|
Thermo Scientific™
8022 |
Rheodyne Injektormodell 8125 | 20 μl | 0,25 mm | N/A | ||||||
10147854
|
Thermo Scientific™
8023 |
Rheodyne Injektormodell 8125 | 50 μl | 0,30 mm | N/A | ||||||
10269364
|
Thermo Scientific™
9055-020 |
Rheodyne Injektormodelle 9725/9725i | 5 μl | 0,18 mm | N/A | ||||||
10219324
|
Thermo Scientific™
9055-021 |
Rheodyne Injektormodelle 9725/9725i | 10 μl | 0,25 mm | N/A | ||||||
10555615
|
Thermo Scientific™
9055-022 |
Rheodyne Injektormodelle 9725/9725i | 20 μl | 0,25 mm |
82.70 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 31-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
10311255
|
Thermo Scientific™
9055-023 |
Rheodyne Injektormodelle 9725/9725i | 50 μl | 0,51 mm | N/A | ||||||
10229414
|
Thermo Scientific™
9055-024 |
Rheodyne Injektormodelle 9010/9725 | 100 μl | 0,51 mm | N/A | ||||||
10651396
|
Thermo Scientific™
9055-025 |
Rheodyne Injektormodelle 9010/9725 | 200 μl | 0,51 mm | N/A | ||||||
10774057
|
Thermo Scientific™
9055-026 |
Rheodyne Injektormodelle 9010/9725 | 500 μl | 0,76 mm |
112.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 14-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
10321255
|
Thermo Scientific™
9055-027 |
Rheodyne Injektormodelle 9010/9725 | 1 ml | 0,76 mm |
166.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 24-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
10600636
|
Thermo Scientific™
9055-029 |
Rheodyne Injektormodelle 9010/9725 | 5 ml | 0,76 mm |
444.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 16-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
10582075
|
Thermo Scientific™
7023 |
Rheodyne Injektormodelle 7010/7125 | 50 μl | 0,51 mm | N/A | ||||||
Beschreibung
Thermo Scientific™ Rheodyne Probenschleifen sind vorgesehen für Rheodyne-Probeninjektoren aus Edelstahl oder biokompatiblem PEEK.
Spezifikation
Probenschleife |
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.