Learn More
Thermo Scientific™ Rheodyne™ Probenschleifen
Thermo Scientific™ Rheodyne Probenschleifen sind vorgesehen für Rheodyne-Probeninjektoren aus Edelstahl oder biokompatiblem PEEK.
Marke:  Thermo Scientific™ 9055-029
421.43 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10600636
  • 423.54 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 09-07-2025
Beschreibung
Thermo Scientific™ Rheodyne Probenschleifen sind vorgesehen für Rheodyne-Probeninjektoren aus Edelstahl oder biokompatiblem PEEK.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Probenschleife
Rheodyne Injektormodelle 9010/9725
0,76 mm
Für Rheodyne 9010/9725; 5 ml; 0,76 mm Innendurchmesser
0,030 in.
5 ml
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Rheodyne™ Probenschleifen > Zur Verwendung mit Rheodyne Injektormodellen 9010 und 9725; 5 ml; 0,76 mm (0,030 in.) Bohrung
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.