Learn More
Thermo Scientific™ Rheodyne™ 9725- und 9725i-Probeninjektoren
Gewährleisten Sie genaue, präzise HPLC-Injektionen und Schutz vor Druckstößen mit den biokompatiblen dualmodigen Thermo Scientific™ Rheodyne™ 9725- und 9725i-Probeninjektoren.
1486.14 CHF - 2020.00 CHF
Spezifikation
Modus CD-Modus
Probenvolumen (metrisch) 20 μl
Zur Verwendung mit (Geräte) HPLC
Typ HPLC-Probeninjektor mit kontinuierlichem Fluss
Statormaterial PEEK
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Beschreibung Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Beschreibung Preis Menge & Verfügbarkeit  
10762327
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
9725
Dualmodus; kontinuierlicher Fluss; PEEK-Stator Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
10417044
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
9725I
Doppelmodus; kontinuierlicher Durchfluss; Positionssensorschalter
2020.00 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 07-08-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Verwenden Sie biokompatible Thermo Scientific™ Rheodyne™ 7725 und 7725i Probeninjektoren, um einen kontinuierlichen HPLC-Fluss zwischen der Last und der Injektionsposition zu gewährleisten und vor Druckschock zu schützen. Das MBB-Design gewährleistet einen ununterbrochenen Fluss während der Injektion. Diese Dual-Modus-Injektoren, die aus Thermo Scientific™ PEEK™ aufgebaut sind, können partielle Befüllung zur Vermeidung von Probenabfall oder komplette Befüllung für eine bessere Reproduzierbarkeit bewältigen. Probeninjektion von 1 μl bis 5 ml mit hoher Genauigkeit und Präzision Das Modell 9725i verfügt über einen Positionserkennungsschalter für ein reproduzierbares Startsignal. Die Injektoren enthalten eine 20-μl-Probenschleife.
  • Biokompatible PEEK™-Ausführung
  • Make-Before-Break-Design (MBB)
  • Partielle Befüllung zur Vermeidung von Probenabfall oder komplette Befüllung für eine bessere Reproduzierbarkeit
  • Injektion von 1 μl bis 5 ml mit hoher Genauigkeit und Präzision
  • Das Modell 9725i zeichnet sich durch einen Positions-Sensor-Schalter aus, der ein reproduzierbares Startsignal zur Verfügung stellt
Inhalt:20-μl-Probenschleife
Spezifikation
Spezifikation
CD-Modus
HPLC
PEEK
20 μl
HPLC-Probeninjektor mit kontinuierlichem Fluss
Dokumentation
Product Certifications
Begrenzte Garantiezeit: Gemäß allen Garantieanforderungen und Ausnahmen wie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschrieben, verfügt dieses Produkt über eine Garantie für den Zeitraum von neunzig (90) Tagen nach dem Versand. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Rheodyne™ 9725- und 9725i-Probeninjektoren