Learn More
Thermo Scientific™ Rheodyne™ 9725- und 9725i-Probeninjektoren
Gewährleisten Sie genaue, präzise HPLC-Injektionen und Schutz vor Druckstößen mit den biokompatiblen dualmodigen Thermo Scientific™ Rheodyne™ 9725- und 9725i-Probeninjektoren.
Marke: Thermo Scientific™ 9725
Beschreibung
Verwenden Sie biokompatible Thermo Scientific™ Rheodyne™ 7725 und 7725i Probeninjektoren, um einen kontinuierlichen HPLC-Fluss zwischen der Last und der Injektionsposition zu gewährleisten und vor Druckschock zu schützen. Das MBB-Design gewährleistet einen ununterbrochenen Fluss während der Injektion. Diese Dual-Modus-Injektoren, die aus Thermo Scientific™ PEEK™ aufgebaut sind, können partielle Befüllung zur Vermeidung von Probenabfall oder komplette Befüllung für eine bessere Reproduzierbarkeit bewältigen. Probeninjektion von 1 μl bis 5 ml mit hoher Genauigkeit und Präzision Das Modell 9725i verfügt über einen Positionserkennungsschalter für ein reproduzierbares Startsignal. Die Injektoren enthalten eine 20-μl-Probenschleife.
- Biokompatible PEEK™-Ausführung
- Unterbrecherloses Design (Make-Before-Break MBB)
- Partielle Befüllung zur Vermeidung von Probenabfall oder komplette Befüllung für eine bessere Reproduzierbarkeit
- Injektion von 1 μl bis 5 ml mit hoher Genauigkeit und Präzision
- 9725I verfügt über einen Positionserkennungsschalter für ein reproduzierbares Startsignal
Enthält:20 μl Probenschleife
Spezifikation
CD-Modus | |
Dualmodus; kontinuierlicher Fluss; PEEK-Stator | |
HPLC-Probeninjektor mit kontinuierlichem Fluss |
20 μl | |
HPLC | |
PEEK |
Begrenzte Garantiezeit: Gemäß allen Garantieanforderungen und Ausnahmen wie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschrieben, verfügt dieses Produkt über eine Garantie für den Zeitraum von neunzig (90) Tagen nach dem Versand. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.