Learn More
Thermo Scientific™ Rheodyne™ 7725 und 7725i Probeninjektoren
Gewährleisten Sie genaue, präzise HPLC-Injektionen und Schutz vor Druckstößen mit diesen dualmodigen Thermo Scientific™ Rheodyne™ 7725 und 7725i Probeninjektoren.
1740.00 CHF - 1940.00 CHF
Spezifikation
Modus | CD-Modus |
---|---|
Probenvolumen (metrisch) | 20 μl |
Zur Verwendung mit (Geräte) | HPLC |
Typ | HPLC-Probeninjektor mit kontinuierlichem Fluss |
Statormaterial | Edelstahl |
Produktcode | Marke | Beschreibung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Beschreibung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
10171033
|
Thermo Scientific™
7725 |
Kontinuierlicher Durchflussbetrieb |
1740.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 11-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
10384423
|
Thermo Scientific™
7725I |
Kontinuierlicher Durchfluss, Positionssensorschalter |
1940.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 23-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
Gewährleisten Sie dauerhaften HPLC-Fluss zwischen der Beladungs- und der Injektionsposition und Schutz vor Druckstößen mit den Thermo Scientific™ Rheodyne™ 7725 und 7725i Probeninjektoren. Das MBB-Design gewährleistet einen ununterbrochenen Fluss während der Injektion. Diese dualmodigen Edelstahlinjektoren können partielle Befüllung zur Vermeidung von Probenabfall oder komplette Befüllung für eine bessere Reproduzierbarkeit bewältigen. Proben von 1 μl bis 5 ml können mit hoher Genauigkeit und Präzision eingespritzt werden. Das Modell 7725i verfügt über einen Positionserkennungsschalter für ein reproduzierbares Startsignal.
- Aus Edelstahl
- Make-Before-Break-Design (MBB)
- Partielle Befüllung zur Vermeidung von Probenabfall oder komplette Befüllung für eine bessere Reproduzierbarkeit
- Injektion von 1 μl bis 5 ml mit hoher Genauigkeit und Präzision
- Das Modell 7725i zeichnet sich durch einen Positions-Sensor-Schalter aus, der ein reproduzierbares Startsignal zur Verfügung stellt
(Lieferumfang: 20 µl Probenschleife)
Spezifikation
CD-Modus | |
HPLC | |
Edelstahl |
20 μl | |
HPLC-Probeninjektor mit kontinuierlichem Fluss |
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.