Learn More
Thermo Scientific™ Rheodyne™ 7725 und 7725i Probeninjektoren
Gewährleisten Sie genaue, präzise HPLC-Injektionen und Schutz vor Druckstößen mit diesen dualmodigen Thermo Scientific™ Rheodyne™ 7725 und 7725i Probeninjektoren.
Marke:  Thermo Scientific™ 7725
1652.47 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10171033
  • 1660.73 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 14-07-2025
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Gewährleisten Sie dauerhaften HPLC-Fluss zwischen der Beladungs- und der Injektionsposition und Schutz vor Druckstößen mit den Thermo Scientific™ Rheodyne™ 7725 und 7725i Probeninjektoren. Das MBB-Design gewährleistet einen ununterbrochenen Fluss während der Injektion. Diese dualmodigen Edelstahlinjektoren können partielle Befüllung zur Vermeidung von Probenabfall oder komplette Befüllung für eine bessere Reproduzierbarkeit bewältigen. Proben von 1 μl bis 5 ml können mit hoher Genauigkeit und Präzision eingespritzt werden. Das Modell 7725i verfügt über einen Positionserkennungsschalter für ein reproduzierbares Startsignal.
  • Aus Edelstahl
  • Make-Before-Break-Design (MBB)
  • Partielle Befüllung zur Vermeidung von Probenabfall oder komplette Befüllung für eine bessere Reproduzierbarkeit
  • Injektion von 1 μl bis 5 ml mit hoher Genauigkeit und Präzision
  • Das Modell 7725i zeichnet sich durch einen Positions-Sensor-Schalter aus, der ein reproduzierbares Startsignal zur Verfügung stellt
(Lieferumfang: 20 µl Probenschleife)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
CD-Modus
Kontinuierlicher Durchflussbetrieb
HPLC-Probeninjektor mit kontinuierlichem Fluss
20 μl
HPLC
Edelstahl
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.