Learn More
Rheniumdraht, 0.5 mm (0.02 Zoll) Durchmesser, 99.97 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Form: Ca. .4.13 g/cm
84.85 CHF - 924.00 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS | 7440-15-5 |
---|---|
Summenformel | Re |
Molekulargewicht (g/mol) | 186.21 |
MDL-Nummer | MFCD00011195 |
InChI-Schlüssel | WUAPFZMCVAUBPE-UHFFFAOYSA-N |
Synonym | rhenium, elementar, renio, unii-7yhu292iny, 7yhu292iny, foil, ion re7, rhenium, ion re7, atom, hydride, pellets |
PubChem CID | 23947 |
ChEBI | CHEBI:49882 |
IUPAC-Name | Rhenium |
SMILES | [Re] |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
11371408
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
010312.BQ |
5 cm |
84.85 CHF
5 Zentimeter |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
11391408
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
010312.BU |
25 cm |
310.00 CHF
25 Zentimeter |
Verfügbar ab: 14-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
11381408
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
010312.BY |
100 cm |
924.00 CHF
100 Zentimeter |
Verfügbar ab: 14-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Chemische Identifikatoren
7440-15-5 | |
186.21 | |
WUAPFZMCVAUBPE-UHFFFAOYSA-N | |
23947 | |
Rhenium |
Re | |
MFCD00011195 | |
rhenium, elementar, renio, unii-7yhu292iny, 7yhu292iny, foil, ion re7, rhenium, ion re7, atom, hydride, pellets | |
CHEBI:49882 | |
[Re] |
Spezifikation
Rhenium | |
7440-15-5 | |
99.97% (Metals basis) | |
MFCD00011195 | |
WUAPFZMCVAUBPE-UHFFFAOYSA-N | |
Rhenium | |
23947 | |
Geruchsneutral |
Silberfarben bis grau | |
Silver gray wire | |
Re | |
rhenium, elementar, renio, unii-7yhu292iny, 7yhu292iny, foil, ion re7, rhenium, ion re7, atom, hydride, pellets | |
[Re] | |
186.21 | |
CHEBI:49882 | |
Draht, 0.5 mm (0.02 Zoll) Durchmesser |
Sicherheit und Handhabung
missing translation for 'einecsNumber' : 231-124-5
missing translation for 'tsca' : Ja
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen