Learn More
Rheniumdraht, 0.5 mm (0.02 Zoll) Durchmesser, 99.97 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11391408
Verfügbar ab: 23-07-2025
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Rheniumdraht, 0.5 mm (0.02 Zoll) Durchmesser, 99.97 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11391408
25 cm
Click to view available options
Menge:
5 cm
25 cm
100 cm
Packungsgröße:
5 Zentimeter
Artikelnummer. 11391408
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 010312.BU
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 23-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Form: Ca. .4.13 g/cm
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7440-15-5
Summenformel Re
Molekulargewicht (g/mol) 186.21
MDL-Nummer MFCD00011195
InChI-Schlüssel WUAPFZMCVAUBPE-UHFFFAOYSA-N
Synonym rhenium, elementar, renio, unii-7yhu292iny, 7yhu292iny, foil, ion re7, rhenium, ion re7, atom, hydride, pellets
PubChem CID 23947
ChEBI CHEBI:49882
IUPAC-Name Rhenium
SMILES [Re]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Rhenium
Farbe Silberfarben bis grau
Aussehen Silver gray wire
Dichte 21.04g/cm3
Prozentgehaltsbereich 99.97% (Metals basis)
Menge 25 cm
Geruch Geruchsneutral
Form Draht, 0.5 mm (0.02 Zoll) Durchmesser
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Artikelnummer
ChargennummerI20X075 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum04/03/2025 Artikelnummer010312.BQ,010312.BU,010312.BY
ChargennummerU20F015 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/12/2021 Artikelnummer010312.BQ,010312.BU,010312.BY
ChargennummerR06F058 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/12/2021 Artikelnummer010312.BQ,010312.BU,010312.BY
ChargennummerI20X075 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/12/2021 Artikelnummer010312.BQ,010312.BU,010312.BY
ChargennummerG16W002 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/12/2021 Artikelnummer010312.BQ,010312.BU,010312.BY
Name des Produkts
Rheniumdraht, 0.5 mm (0.02 Zoll) Durchmesser, 99.97 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals >