Learn More
Rheniumfolie, 0.5 mm (0.02 Zoll) Dicke, geglüht, 99.97 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
CAS: 7440-15-5 | Re | 186.21 g/mol
604.00 CHF - 1825.00 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS | 7440-15-5 |
---|---|
Summenformel | Re |
Molekulargewicht (g/mol) | 186.21 |
MDL-Nummer | MFCD00011195 |
InChI-Schlüssel | WUAPFZMCVAUBPE-UHFFFAOYSA-N |
Synonym | rhenium, elementar, renio, unii-7yhu292iny, 7yhu292iny, foil, ion re7, rhenium, ion re7, atom, hydride, pellets |
PubChem CID | 23947 |
ChEBI | CHEBI:49882 |
IUPAC-Name | Rhenium |
SMILES | [Re] |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
11331499
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
013983.FF |
25 x 25 mm |
604.00 CHF
25 Millimeter |
Verfügbar ab: 30-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
11450390
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
013983.FI |
50 x 50 mm |
1825.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 30-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Chemische Identifikatoren
7440-15-5 | |
186.21 | |
WUAPFZMCVAUBPE-UHFFFAOYSA-N | |
23947 | |
Rhenium |
Re | |
MFCD00011195 | |
rhenium, elementar, renio, unii-7yhu292iny, 7yhu292iny, foil, ion re7, rhenium, ion re7, atom, hydride, pellets | |
CHEBI:49882 | |
[Re] |
Spezifikation
Rhenium foil | |
7440-15-5 | |
Re | |
rhenium, elementar, renio, unii-7yhu292iny, 7yhu292iny, foil, ion re7, rhenium, ion re7, atom, hydride, pellets | |
[Re] | |
186.21 | |
CHEBI:49882 | |
Geruchsneutral | |
Folie |
0.5mm (0.02 in.) thick, Annealed | |
(Metallbasis) | |
MFCD00011195 | |
WUAPFZMCVAUBPE-UHFFFAOYSA-N | |
Rhenium | |
23947 | |
99.97% | |
≈6.58g/25x25mm |
Sicherheit und Handhabung
missing translation for 'einecsNumber' : 231-124-5
missing translation for 'tsca' : Ja
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen