Learn More
Rheniumfolie, 0.5 mm (0.02 Zoll) Dicke, geglüht, 99.97 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11331499
Verfügbar ab: 13-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Rheniumfolie, 0.5 mm (0.02 Zoll) Dicke, geglüht, 99.97 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11331499
25 x 25 mm
Click to view available options
Menge:
25 x 25 mm
50 x 50 mm
Artikelnummer. 11331499
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 013983.FF
Verfügbar ab: 13-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 7440-15-5 | Re | 186.21 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7440-15-5
Summenformel Re
Molekulargewicht (g/mol) 186.21
MDL-Nummer MFCD00011195
InChI-Schlüssel WUAPFZMCVAUBPE-UHFFFAOYSA-N
Synonym rhenium, elementar, renio, unii-7yhu292iny, 7yhu292iny, foil, ion re7, rhenium, ion re7, atom, hydride, pellets
PubChem CID 23947
ChEBI CHEBI:49882
IUPAC-Name Rhenium
SMILES [Re]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Rhenium foil
Namenshinweis 0.5mm (0.02 in.) thick, Annealed
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis)
Menge 25 x 25 mm
Reinheit (%) 99.97%
Geruch Geruchsneutral
Gewicht ≈6.58g/25x25mm
Form Folie
Name des Produkts
Rheniumfolie, 0.5 mm (0.02 Zoll) Dicke, geglüht, 99.97 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals >