Learn More
Thermo Scientific™ RheFlex™ Hochdruckanschlüsse
Gewährleisten Sie zuverlässige Hochdruckanschlüsse mit Thermo Scientific™ RheFlex™ Hochdruck-Anschlüssen.
31.70 CHF - 214.00 CHF
Produkte 7
Produktcode Marke Typ Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Typ Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
10016844
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
6000-109
Satz kurze Hochdruckanschlüsse 5/Packung Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
10650816
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
6000-110
Hochdruckferrule 1/16 in. 5/Packung Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
11567701
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
6000-162
Satz extra lange Hochdruckanschlüsse 5/Packung Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
11577701
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
6000-209
Satz kurze Hochdruckanschlüsse 10/Pkg. Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
10299594
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific™
6000-210
Hochdruckferrule 1/16 in. 10/Packung
58.05 CHF
10 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 04-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
10269264
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
6000-211
Satz lange Hochdruckanschlüsse 10/Packung Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
10197704
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
6000-262
Satz extra lange Hochdruckanschlüsse 10/Packung
214.00 CHF
10 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 16-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Verwenden Sie Thermo Scientific™ RheFlex™ Hochdruck-Anschlussstücke. Damit gewährleisten Sie zuverlässige Hochdruckanschlüsse. Diese Anschlussstücke sind aus Edelstahl 316 präzisionsgefertigt und sind damit grat- und und kontaminationsfrei.
Dokumentation
Product Certifications
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ RheFlex™ Hochdruckanschlüsse