Learn More
Thermo Scientific™ RheFlex™ Hochdruckanschlüsse
Gewährleisten Sie zuverlässige Hochdruckanschlüsse mit Thermo Scientific™ RheFlex™ Hochdruck-Anschlüssen.
Marke:  Thermo Scientific™ 6000-109
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10016844
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Beschreibung
Beschreibung
Verwenden Sie Thermo Scientific™ RheFlex™ Hochdruck-Anschlussstücke. Damit gewährleisten Sie zuverlässige Hochdruckanschlüsse. Diese Anschlussstücke sind aus Edelstahl 316 präzisionsgefertigt und sind damit grat- und und kontaminationsfrei.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Satz kurze Hochdruckanschlüsse
LC-Säulen
5/Packung
SS Standard-Anschlussstücke, 1/16 Zoll
Edelstahl
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ RheFlex™ Hochdruckanschlüsse > Edelstahl-Standard-Anschlüsse; 1/16 Zoll; 5/Packung
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.