Learn More
Thermo Scientific™ Umkehrosmose-Membran
Wählen Sie die erforderliche Thermo Scientific™ Umkehrosmose(RO)-Membran für Ihr Thermo Scientific™ Barnstead™ Wasseraufbereitungssystem.
186.93 CHF - 3012.50 CHF
Produktcode | Marke | Beschreibung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Beschreibung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
11377161
|
Thermo Scientific™
22.0087 |
Umkehrosmose-Membran |
186.93 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
11830820
|
Thermo Scientific™
D9006 |
Umkehrosmose-Membran für ROpure Infinity Systeme |
3012.50 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 24-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
11377131
|
Thermo Scientific™
09.2003 |
RO-Membran mit integriertem Vorbehandlungsmodul, 3 l/h |
455.27 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
11327141
|
Thermo Scientific™
09.2006 |
RO-Membran mit integriertem Vorbehandlungsmodul, 6 l/h |
544.71 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 02-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
11337161
|
Thermo Scientific™
22.0046 |
Umkehrosmose-Membran, zur Verwendung mit LabTower EDI 15, LabTower RO 20/60, LabTower TII 20/60, Pacific RO 3/7/12/20, Pacific TII 3/7/12/20 |
186.93 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
Wählen Sie die erforderliche Thermo Scientific™ Umkehrosmose(RO)-Membran für Ihr Thermo Scientific™ Barnstead™ Wasseraufbereitungssystem.
Verwenden Sie Membranen mit den folgenden Barnstead Systemen:
09.2003:
- Umkehrosmose-Membran mit integrierter Vorbehandlung, 3 l/h, für Smart2Pure™ Systeme
09.2006:
- Umkehrosmose-Membran mit integrierter Vorbehandlung, 6 l/h, für Smart2Pure Systeme
22.0046:
- LabTower™ EDI 15 erfordert zwei dieser RO-Membranen
- LabTower™ RO 20 erfordert zwei dieser RO-Membranen
- LabTower RO 60 erfordert zwei dieser RO-Membranen sowie zwei 22.0087 RO-Membranen
- LabTower™ TII 20 erfordert zwei dieser RO-Membranen
- LabTower TII 60 erfordert zwei dieser RO-Membranen sowie zwei 22.0087 RO-Membranen
- Pacific™ RO 3, 7, 12 erfordern eine dieser RO-Membranen
- Pacific RO 20 erfordert zwei dieser RO-Membranen
- Pacific™ TII 3, 7, 12 erfordern eine dieser RO-Membranen
- Pacific TII 20 erfordert zwei dieser RO-Membranen
22.0087:
- LabTower™ EDI 30 erfordert zwei dieser RO-Membranen
- LabTower™ RO 40 erfordert zwei dieser RO-Membranen
- LabTower RO 60 erfordert zwei dieser RO-Membranen sowie zwei 22.0046 RO-Membranen
- LabTower TII 40 erfordert zwei dieser RO-Membranen
- LabTower TII 60 erfordert zwei dieser RO-Membranen sowie zwei 22.0046 RO-Membranen
- Pacific RO 40 erfordert zwei dieser RO-Membranen
- Pacific TII 40 erfordert zwei dieser RO-Membranen