Learn More
RETSCH Analysensiebe - 14 Mesh oder größer
Edelstahl mit Drahtgeflecht
141.00 CHF - 990.00 CHF
Spezifikation
Tiefe (angloamerikanisch) 2 in.
Tiefe (metrisch) 5.08 cm
Typ Analysesieb
Zertifizierung/Konformität ASTM E11
Außendurchmesser (angloamerikanisch) 8 in.
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 26
Produktcode Marke Porengröße Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Porengröße Preis Menge & Verfügbarkeit  
10014791
Unterlagen ansehen
RETSCH
60.150.000020
20 μm
990.00 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 06-02-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
10790463
Unterlagen ansehen
RETSCH
60.150.000025
25 μm
518.00 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 06-02-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
10390902
Unterlagen ansehen
RETSCH
60.150.000032
32 μm
333.00 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 06-02-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
10468341
Unterlagen ansehen
RETSCH
60.150.000038
38 μm
301.00 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 06-02-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
10534492
Unterlagen ansehen
RETSCH
60.150.000045
45 μm
212.00 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 06-02-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
10248971
Unterlagen ansehen
RETSCH
60.150.000053
53 μm
177.00 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 06-02-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
10534682
Unterlagen ansehen
RETSCH
60.150.000075
75 μm
141.00 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 06-02-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
10045071
Unterlagen ansehen
RETSCH
60.150.000106
106 μm
155.00 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 06-02-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
10085031
Unterlagen ansehen
RETSCH
60.150.000063
63 μm
141.00 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 06-02-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
10791423
Unterlagen ansehen
RETSCH
60.150.000090
90 μm
141.00 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 06-02-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
10701433
Unterlagen ansehen
RETSCH
60.150.000125
125 μm
141.00 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 06-02-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
10752003
Unterlagen ansehen
RETSCH
60.150.000212
212 μm
141.00 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 06-02-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
10585062
Unterlagen ansehen
RETSCH
60.150.000150
150 μm
141.00 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 06-02-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
10004921
Unterlagen ansehen
RETSCH
60.150.000180
180 μm
141.00 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 06-02-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
10555642
Unterlagen ansehen
RETSCH
60.150.000250
250 μm
148.00 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 06-02-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
10610092
Unterlagen ansehen
RETSCH
60.150.000300
300 μm
141.00 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 06-02-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
10278541
Unterlagen ansehen
RETSCH
60.150.000425
425 μm
141.00 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 06-02-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
10024931
Unterlagen ansehen
RETSCH
60.150.000355
355 μm
141.00 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 06-02-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
10238591
Unterlagen ansehen
RETSCH
60.150.000500
500 μm
153.00 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 17-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
10523342
Unterlagen ansehen
RETSCH
60.150.000710
710 μm
144.00 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 06-02-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
10620092
Unterlagen ansehen
RETSCH
60.150.000600
600 μm
144.00 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 06-02-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
10208691
Unterlagen ansehen
RETSCH
60.150.000850
850 μm
142.00 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 06-02-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
10330622
Unterlagen ansehen
RETSCH
60.150.001000
1 mm
151.00 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 06-02-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
10340622
Unterlagen ansehen
RETSCH
60.150.001180
1.18 mm
151.00 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 06-02-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
10583722
Unterlagen ansehen
RETSCH
60.150.001400
1.4 mm
151.00 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 06-02-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
10136651
Unterlagen ansehen
RETSCH
60.150.025000
25 mm
208.00 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 06-02-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Spezifikation
2 in.
Analysesieb
8 in.
Ideal für Zementklinker, Chemikalien, Kaffee, Baustoffe, Düngemittel, Füllstoffe, Mehl, Getreide, Metallpulver, Mineralien, Nüsse, Kunststoffe, Sand, Samen, Böden, Waschpulver usw.
5.08 cm
ASTM E11