Learn More
RETSCH Analysensiebe - 14 Mesh oder größer
Edelstahl mit Drahtgeflecht
Marke:  RETSCH 60.150.000710
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10523342
  • 144.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 07-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Spezifikation
2 in.
710 μm
ASTM E11
Edelstahl
Nr. 25
8 in.
5.08 cm
Analysesieb
8 in.
25 Netz
Ideal für Zementklinker, Chemikalien, Kaffee, Baustoffe, Düngemittel, Füllstoffe, Mehl, Getreide, Metallpulver, Mineralien, Nüsse, Kunststoffe, Sand, Samen, Böden, Waschpulver usw.